Davidson solution
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3200.1000
APPCA3200.1000EA 212 EUR InStock
APPCA3200.1000
Davidson solution
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Davidson solution is a rapid fixative.
Composition:
Deionised water: 347 ml/l
Acetic acid 100 %: 111 ml/l
Ethanol 99 %: 320 ml/l
Formaldehyde - Solution 10 % phosphate buffered: 222 ml/l
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité