Rhodamine B
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A3930.0100
APPCA3930.0100EA 110 EUR InStock
APPCA3930.0100
Rhodamine B
Rhodamine B
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Point de fusion: 199…201 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011931
Numéro CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité