Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des phénols
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
Synonyms: Folin & Ciocalteu’s phenol reagent
A5084.0500
APPCA5084.0500EA 178 EUR InStock
APPCA5084.0500
Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des phénols
Réactif de Folin-Ciocalteu
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00132625
ONU: 3264
ADR: 8 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité