Thiamine chlorhydrate 1 g/ml dans l'eau
Fournisseur: PanReac AppliChem
A8094.1000
APPCA8094.1000EA 0 EUR InStock
APPCA8094.1000
Thiamine chlorhydrate 1 g/ml dans l'eau
Thiamine chlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00012780
Numéro CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (titr., calc. on dried subst.) 98.5 - 101.0%
Appearance of solution Passes test
Identity Passes test
pH (2.5 %; H2O) 2.7 - 3.3
Water (K.F.) max. 5 %
Sulfated ash max. 0.1 %
Sulfate max. 0.03 %
Related subst. (HPLC) Impurity B: max. 0.3 %
Impurity A: max. 0.15 %
Impurity C: max. 0.15 %
Each unspecified impurity max. 0.10 %
Total impurities max. 0.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité