Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 550 g/L at 25 °C dans l'eau

Fournisseur: PanReac AppliChem

Z41940.0416
APPCZ41940.0416EA 0 EUR InStock
APPCZ41940.0416
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 550 g/L at 25 °C dans l'eau
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)


Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 219...220 °C
Point de fusion: 171...172 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Acidim) calc. a.d.s. 99,0 -100,5 %
Identity according to Pharmacopoeias Passes test
pH sol. 10 % 10,0 - 11,5
pH sol. 5 % 10,0 - 11,5
Melting range 168 - 172 ºC
Maximum limit of impurities
ABS
at λ a 290 nm, 1 cm 40% sol. in H2O
0,1
Appearance of solution passes test
Insoluble matter in H2O 0,025 %
Loss on drying at 105 °C 0,5 %
Residue on ignition (as SO4) 0,1 %
Chloride (Cl) 0,003 %
Microbial Limits 2,5 UI/g
Bacterial endotoxins 1000 cfu/g
Total Aerobic Microbial Count (TAMC) 100 cfu/g
Total combined yeast and moulds (TYMC) passes test
Residual solvents (Ph.Eur/USP) 1,0 %
Related substances (T.L.C.) 0,001 %
Heavy metals (as Pb) 0,001 %
Fe 0,001 %
Elemental impurities (ICH Q3D)
Class 1
Cd
0,5 ppm
PB 0,5 ppm
As 1 ppm
Hg 1,5 ppm
Class 2A
Co
5 ppm
V 10 ppm
Ni 20 ppm
Class 2B
Tl
2 ppm
Au 10 ppm
Pd 10 ppm
Ir 10 ppm
Os 10 ppm
Rh 10 ppm
Ru 10 ppm
Se 15 ppm
Ag 15 ppm
Pt 10 ppm
Class 3
Li
55 ppm
Sb 120 ppm
Ba 140 ppm
Mo 25 ppm
Cu 250 ppm
Sn 600 ppm
C 25 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité