VWR® RediSep® RF, Disposable columns
Fournisseur: VWR Chemicals
AS-69-2203-380EA 641 EUR InStock
AS-69-2203-380
VWR® RediSep® RF, Disposable columns
Colonnes pour chromatographie
RediSep® Rf disposable, bare silica columns for flash purification of organic compounds are the benchmark for normal phase separations. This high quality media is specified for high resolution and reproducibility for everyday purifications.
Loading volume: 0,1 to 10%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité