Blouse Polypro Blanc 50gr PKI Large Matriau : Polypropylne non tiss, 50gr/m, antistatique Modle col chemise, fermeture 5 boutons pression, 2 poches Coloris : Blanc Conditionnement : 5 blouses par sachet PE 10 sachets x 5 blouses par carton Soi 1 * 50 Pce
Fournisseur: ASATEX AG
Blouse Polypro Blanc 50gr PKI Large Matriau : Polypropylne non tiss, 50gr/m, antistatique Modle col chemise, fermeture 5 boutons pression, 2 poches Coloris : Blanc Conditionnement : 5 blouses par sachet PE 10 sachets x 5 blouses par carton Soi 1 * 50 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Blouse Polypro Blanc 50gr PKI Large Matériau : Polypropylène non tissé, 50gr/m², antistatique Modèle à col chemise, fermeture 5 boutons pression, 2 poches Coloris : Blanc Conditionnement : 5 blouses par sachet PE 10 sachets x 5 blouses par carton Soi 1 * 50 Pce ASATPKI-L 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou