Sachet barrire HRSU10 130 x 110 mm Matriau : film complexe lamin, 12m PET / 12m Alu / 75m PE Barrire la vapeur : MVTR 0,05g/m/jour (selon ASTM D 398-83) Barrire l'oxygne : OTR 0,03cm3/m/jour (selon ASTM D 1434) Barrire la lumire : 1 * 2.500 Pce
Fournisseur: PALL LIFESCIENCES
Sachet barrire HRSU10 130 x 110 mm Matriau : film complexe lamin, 12m PET / 12m Alu / 75m PE Barrire la vapeur : MVTR 0,05g/m/jour (selon ASTM D 398-83) Barrire l'oxygne : OTR 0,03cm3/m/jour (selon ASTM D 1434) Barrire la lumire : 1 * 2.500 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sachet barrière HRSU10 130 x 110 mm Matériau : film complexe laminé, 12µm PET / 12µm Alu / 75µm PE Barrière à la vapeur : MVTR 0,05g/m²/jour (selon ASTM D 398-83) Barrière à l'oxygène : OTR 0,03cm3/m²/jour (selon ASTM D 1434) Barrière à la lumière : 1 * 2.500 Pce ATMIHRSU1015190002 1 * 2.500 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou