Sachet Cleansteam 200x300mm Modle TY8E16P0000-0001 Matriau : une face Tyvek, une face Polythylne haute densit Dimensions externes (lxL) : 200x300mm Scell sur 3 cts Autoclavable (maximum 124C) Conditionnement : 100 pices sous double emballag 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: PALL LIFESCIENCES
Sachet Cleansteam 200x300mm Modle TY8E16P0000-0001 Matriau : une face Tyvek, une face Polythylne haute densit Dimensions externes (lxL) : 200x300mm Scell sur 3 cts Autoclavable (maximum 124C) Conditionnement : 100 pices sous double emballag 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sachet Cleansteam 200x300mm Modèle TY8E16P0000-0001 Matériau : une face Tyvek, une face Polyéthylène haute densité Dimensions externes (lxL) : 200x300mm Scellé sur 3 côtés Autoclavable (maximum 124°C) Conditionnement : 100 pièces sous double emballag 1 * 1.000 Pce ATMITH1E16P0000001 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou