Anti-ZC3H7B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP31808_P050
AVIVARP31808_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP31808_P050
Anti-ZC3H7B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZC3H7B (zinc finger CCCH-type containing 7B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité