Anti-AFF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP31879_P050
AVIVARP31879_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP31879_P050
Anti-AFF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AFF4 (AF4/FMR2 family, member 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité