Anti-ATF6B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP32167_T100
AVIVARP32167_T100EA 335 EUR InStock
AVIVARP32167_T100
Anti-ATF6B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATF6B (activating transcription factor 6 beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité