Anti-POLR2B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP32457_T100
AVIVARP32457_T100EA 335 EUR InStock
AVIVARP32457_T100
Anti-POLR2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POLR2B (polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide B, 140kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité