Anti-RGS14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP34047_P050
AVIVARP34047_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP34047_P050
Anti-RGS14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RGS14 (regulator of G-protein signaling 14)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité