Anti-ERGIC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP34528_P050
AVIVARP34528_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP34528_P050
Anti-ERGIC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERGIC2 (ERGIC and golgi 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité