Anti-UHRF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP34772_P050
AVIVARP34772_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP34772_P050
Anti-UHRF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UHRF2 (ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 2, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité