Anti-KCNK10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP35399_T100
AVIVARP35399_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP35399_T100
Anti-KCNK10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KCNK10 (potassium channel, subfamily K, member 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité