Anti-SCN1B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP35577_P050
AVIVARP35577_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP35577_P050
Anti-SCN1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCN1B (sodium channel, voltage-gated, type I, beta subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité