Anti-DNAJB12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP37277_P050
AVIVARP37277_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP37277_P050
Anti-DNAJB12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNAJB12 (DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité