Anti-CBFA2T2H Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP37525_P050
AVIVARP37525_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP37525_P050
Anti-CBFA2T2H Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CBFA2T2H
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité