Anti-SF3A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP40616_P050
AVIVARP40616_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP40616_P050
Anti-SF3A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SF3A1 (splicing factor 3a, subunit 1, 120kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité