Anti-HNRNPM Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP40620_P050
AVIVARP40620_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP40620_P050
Anti-HNRNPM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HNRNPM (heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité