Anti-EIF2A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP41041_T100
AVIVARP41041_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP41041_T100
Anti-EIF2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF2A (eukaryotic translation initiation factor 2A, 65kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité