Anti-NXF5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP41062_T100
AVIVARP41062_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP41062_T100
Anti-NXF5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NXF5 (nuclear RNA export factor 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité