Anti-EMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP41470_T100
AVIVARP41470_T100EA 335 EUR InStock
AVIVARP41470_T100
Anti-EMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EMP2 (epithelial membrane protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité