Anti-C1orf116 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP41630_P050
AVIVARP41630_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP41630_P050
Anti-C1orf116 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C1orf116 (chromosome 1 open reading frame 116)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité