Anti-OR5T2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP41848_P050
AVIVARP41848_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP41848_P050
Anti-OR5T2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OR5T2 (olfactory receptor, family 5, subfamily T, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité