Anti-SLC6A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP42248_T100
AVIVARP42248_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP42248_T100
Anti-SLC6A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC6A8 (solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité