Anti-GAMT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP42700_P050
AVIVARP42700_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP42700_P050
Anti-GAMT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GAMT (guanidinoacetate N-methyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité