Anti-MARCH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP42966_P050
AVIVARP42966_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP42966_P050
Anti-MARCH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MARCH2 (membrane-associated ring finger (C3HC4) 2, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité