Anti-MARCH10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP43429_P050
AVIVARP43429_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP43429_P050
Anti-MARCH10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MARCH10 (membrane-associated ring finger (C3HC4) 10, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité