Anti-SLC16A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP43935_T100
AVIVARP43935_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP43935_T100
Anti-SLC16A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC16A8 (solute carrier family 16 (monocarboxylate transporter), member 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Dog, Guinea pig, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité