Anti-SLC22A16 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP44073_T100
AVIVARP44073_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP44073_T100
Anti-SLC22A16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC22A16 (solute carrier family 22 (organic cation/carnitine transporter), member 16)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité