Anti-SLC23A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP44103_P050
AVIVARP44103_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP44103_P050
Anti-SLC23A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC23A3 (solute carrier family 23, member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité