Anti-ROM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP44260_P050
AVIVARP44260_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP44260_P050
Anti-ROM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ROM1 (retinal outer segment membrane protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité