Anti-CXorf66 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP44648_P050
AVIVARP44648_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP44648_P050
Anti-CXorf66 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CXorf66 (chromosome X open reading frame 66)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité