Anti-ST8SIA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP45414_P050
AVIVARP45414_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP45414_P050
Anti-ST8SIA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ST8SIA1 (ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité