Anti-GM2A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP46007_P050
AVIVARP46007_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP46007_P050
Anti-GM2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GM2A (GM2 ganglioside activator)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité