Anti-GALNT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP47040_P050
AVIVARP47040_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP47040_P050
Anti-GALNT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GALNT5 (UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5 (GalNAc-T5))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité