Anti-HSD17B12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP47217_P050
AVIVARP47217_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP47217_P050
Anti-HSD17B12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSD17B12 (hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité