Anti-TMEM104 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP47331_T100
AVIVARP47331_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP47331_T100
Anti-TMEM104 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TMEM104 (transmembrane protein 104)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité