Anti-PA2G4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP47602_T100
AVIVARP47602_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP47602_T100
Anti-PA2G4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PA2G4 (proliferation-associated 2G4, 38kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité