Anti-ECHDC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP48911_T100
AVIVARP48911_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP48911_T100
Anti-ECHDC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ECHDC3 (enoyl CoA hydratase domain containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité