Anti-GSTZ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP49036_T100
AVIVARP49036_T100EA 335 EUR InStock
AVIVARP49036_T100
Anti-GSTZ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GSTZ1 (glutathione S-transferase zeta 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité