Anti-GALNT11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP49685_P050
AVIVARP49685_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP49685_P050
Anti-GALNT11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GALNT11 (UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 11 (GalNAc-T11))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité