Anti-LPPR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP49743_P050
AVIVARP49743_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP49743_P050
Anti-LPPR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LPPR2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité