Anti-DYNC1I1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP52047_P050
AVIVARP52047_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP52047_P050
Anti-DYNC1I1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DYNC1I1 (dynein, cytoplasmic 1, intermediate chain 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Guinea pig, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité