Anti-AP4S1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP52284_P050
AVIVARP52284_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP52284_P050
Anti-AP4S1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AP4S1 (adaptor-related protein complex 4, sigma 1 subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité