Anti-FAM213B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP52921_P050
AVIVARP52921_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP52921_P050
Anti-FAM213B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FAM213B (family with sequence similarity 213, member B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Horse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité