Anti-SAMD14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP53308_P050
AVIVARP53308_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP53308_P050
Anti-SAMD14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SAMD14 (sterile alpha motif domain containing 14)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité